Tisk…
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR959373-100MG OR959373-250MG
APOSOR959373-100MGEA 3740 CZK
APOSOR959373-100MG APOSOR959373-250MG
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride 97%
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride
Vzorec: C₅H₉NO·ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13193583
CAS číslo: 693248-55-4