Tisk…
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR959336-1G OR959336-5G
APOSOR959336-1GEA 622 CZK
APOSOR959336-1G APOSOR959336-5G
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃·ClH
MW: 209,675 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18425906
CAS číslo: 1264097-17-7