Tisk…
(R)-Piperazin-2-ylmethanol dihydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR959303-100MG OR959303-250MG
APOSOR959303-100MGEA 953 CZK
APOSOR959303-100MG APOSOR959303-250MG
(R)-Piperazin-2-ylmethanol dihydrochloride 97%
(R)-Piperazin-2-ylmethanol dihydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂N₂O·2ClH
MW: 189.083 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09954306
CAS číslo: 1217482-26-2