2-Cyano-2-methylacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959297-1G
OR959297-250MG
APOSOR959297-1GEA
10150
CZK
APOSOR959297-1G
APOSOR959297-250MG
2-Cyano-2-methylacetic acid 95%
2-Cyano-2-methylacetic acid
Vzorec:
C₄H₅NO₂ Bod varu: 115…117 °C (2 mm Hg) Bod tání: 35…36 °C Hustota: 1,14 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD14544816 CAS číslo: 632-07-5 UN: 3265 ADR: 8,II |