Tisk…
cis-1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959262-100G OR959262-25G
APOSOR959262-100GEA 1950 CZK
APOSOR959262-100G APOSOR959262-25G
cis-1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
cis-1,2-Cyclohexanedicarboximide
Vzorec: C₈H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067706
CAS číslo: 7506-66-3