Tisk…
2-Methyl-1-phenylbutane-1,3-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959238-1G OR959238-250MG
APOSOR959238-1GEA 2820 CZK
APOSOR959238-1G APOSOR959238-250MG
2-Methyl-1-phenylbutane-1,3-dione 95%
2-Methyl-1-phenylbutane-1,3-dione
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09033549
CAS číslo: 6668-24-2