(R)-3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959139-5G
APOSOR959139-5GEA
2610
CZK
APOSOR959139-5G
(R)-3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol 95%
(R)-3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol
Vzorec:
C₁₀H₁₅NO MW: 165.232 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06656490 CAS číslo: 851086-95-8 |