Tisk…
(R)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-Amino-2-(3-bromophenyl)ethanol
OR959135-1G OR959135-250MG OR959135-500MG
APOSOR959135-1GEA 24800 CZK
APOSOR959135-1G APOSOR959135-250MG APOSOR959135-500MG
(R)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol
Vzorec: C₈H₁₀BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09253670
CAS číslo: 209963-04-2