Tisk…
2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959108-1G OR959108-250MG
APOSOR959108-1GEA 6550 CZK
APOSOR959108-1G APOSOR959108-250MG
2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile 95%
2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile
Vzorec: C₆H₄ClN₃
MW: 153,569 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878518
CAS číslo: 16858-56-3