Tisk…
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959050-1G OR959050-250MG OR959050-5G
APOSOR959050-1GEA 6750 CZK
APOSOR959050-1G APOSOR959050-250MG APOSOR959050-5G
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
MW: 142,586 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11046128
CAS číslo: 188637-75-4