Tisk…
3-Chloro-1,8-naphthyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR958993-100MG OR958993-250MG
APOSOR958993-100MGEA 5460 CZK
APOSOR958993-100MG APOSOR958993-250MG
3-Chloro-1,8-naphthyridine 97%
3-Chloro-1,8-naphthyridine
Vzorec: C₈H₅ClN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235028
CAS číslo: 35170-93-5