Tisk…
2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958973-10G OR958973-5G
APOSOR958973-10GEA 8700 CZK
APOSOR958973-10G APOSOR958973-5G
2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one 95%
2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
Vzorec: C₁₁H₁₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411590
CAS číslo: 138402-05-8