Tisk…
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958944-1G OR958944-250MG
APOSOR958944-1GEA 1470 CZK
APOSOR958944-1G APOSOR958944-250MG
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine 95%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine
Vzorec: C₈H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109313
CAS číslo: 13414-56-7