Tisk…
Methyl (2e)-3-cyclopentylprop-2-enoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958922-1G OR958922-250MG
APOSOR958922-1GEA 17990 CZK
APOSOR958922-1G APOSOR958922-250MG
Methyl (2e)-3-cyclopentylprop-2-enoate 95%
Methyl (2e)-3-cyclopentylprop-2-enoate
Vzorec: C₉H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24134929
CAS číslo: 136823-41-1