Tisk…
Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR958889-1G OR958889-250MG OR958889-5G
APOSOR958889-1GEA 953 CZK
APOSOR958889-1G APOSOR958889-250MG APOSOR958889-5G
Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate 97%
Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate
Vzorec: C₉H₉BrClNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03407826
CAS číslo: 874779-56-3