Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958836-100MG
OR958836-1G
OR958836-250MG
APOSOR958836-100MGEA
3580
CZK
APOSOR958836-100MG
APOSOR958836-1G
APOSOR958836-250MG
Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate 95%
Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate
Vzorec:
C₂₃H₁₉N₃O₄ MW: 401,415 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD09030634 CAS číslo: 136285-67-1 |