Tisk…
2-Methoxy-6-methylpyridin-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958656-1G OR958656-250MG
APOSOR958656-1GEA 3440 CZK
APOSOR958656-1G APOSOR958656-250MG
2-Methoxy-6-methylpyridin-4-amine 95%
2-Methoxy-6-methylpyridin-4-amine
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15529703
CAS číslo: 89943-09-9