1-Methyl-2,3-dihydro-[1,1'-biphenyl]-4(1H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958636-1G
OR958636-250MG
APOSOR958636-1GEA
4300
CZK
APOSOR958636-1G
APOSOR958636-250MG
1-Methyl-2,3-dihydro-[1,1'-biphenyl]-4(1H)-one 95%
1-Methyl-2,3-dihydro-[1,1'-biphenyl]-4(1H)-one
Vzorec:
C₁₃H₁₄O MW: 186,25 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00087385 CAS číslo: 17429-36-6 |