Tisk…
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958630-1G OR958630-250MG
APOSOR958630-1GEA 0 CZK
APOSOR958630-1G APOSOR958630-250MG
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08691162
CAS číslo: 709-04-6