Tisk…
2-(2-Phenylethynyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958600-1G OR958600-250MG
APOSOR958600-1GEA 2570 CZK
APOSOR958600-1G APOSOR958600-250MG
2-(2-Phenylethynyl)aniline 95%
2-(2-Phenylethynyl)aniline
Vzorec: C₁₄H₁₁N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00168849
CAS číslo: 13141-38-3