Tisk…
(R)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958581-1G OR958581-250MG OR958581-500MG
APOSOR958581-1GEA 22320 CZK
APOSOR958581-1G APOSOR958581-250MG APOSOR958581-500MG
(R)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09253729
CAS číslo: 100929-33-7