Tisk…
2-(Phenylethynyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958562-1G OR958562-250MG OR958562-5G
APOSOR958562-1GEA 3020 CZK
APOSOR958562-1G APOSOR958562-250MG APOSOR958562-5G
2-(Phenylethynyl)benzaldehyde 98%
2-(Phenylethynyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₅H₁₀O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09030317
CAS číslo: 59046-72-9