Tisk…
1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958515-1G OR958515-250MG
APOSOR958515-1GEA 4900 CZK
APOSOR958515-1G APOSOR958515-250MG
1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₈H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16620377
CAS číslo: 149139-43-5