Tisk…
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-ol hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958464-1G OR958464-250MG
APOSOR958464-1GEA 22950 CZK
APOSOR958464-1G APOSOR958464-250MG
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-ol hydrochloride 95%
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-ol hydrochloride
Vzorec: C₇H₉N₃O·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16615181
CAS číslo: 1956321-99-5