Tisk…
6-Methyl-2-mercaptobenzothiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methylbenzo[d]thiazole-2-thiol
OR958424-1G
APOSOR958424-1GEA 1620 CZK
APOSOR958424-1G
6-Methyl-2-mercaptobenzothiazole 95%
6-Methyl-2-mercaptobenzothiazole
Vzorec: C₈H₇NS₂
MW: 181,278 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07774732
CAS číslo: 2268-79-3