Tisk…
4-Chloro-2-methylbenzofuro[3,2-d]pyrimidine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958401-100MG OR958401-1G OR958401-250MG
APOSOR958401-100MGEA 6750 CZK
APOSOR958401-100MG APOSOR958401-1G APOSOR958401-250MG
4-Chloro-2-methylbenzofuro[3,2-d]pyrimidine ≥98%
4-Chloro-2-methylbenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Vzorec: C₁₁H₇ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01202941
CAS číslo: 39786-40-8