Tisk…
5-Amino-2-phenylpyridazin-3(2H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958362-10G OR958362-1G OR958362-5G
APOSOR958362-10GEA 13860 CZK
APOSOR958362-10G APOSOR958362-1G APOSOR958362-5G
5-Amino-2-phenylpyridazin-3(2H)-one 95%
5-Amino-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
Vzorec: C₁₀H₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18071544
CAS číslo: 13589-77-0