Tisk…
6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958317-100G
APOSOR958317-100GEA 3770 CZK
APOSOR958317-100G
6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one 95%
6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
Vzorec: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,254 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09953433
CAS číslo: 14818-35-0