Tisk…
N,N-Diethyl-3-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958268-1G OR958268-250MG
APOSOR958268-1GEA 5100 CZK
APOSOR958268-1G APOSOR958268-250MG
N,N-Diethyl-3-nitroaniline 95%
N,N-Diethyl-3-nitroaniline
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024459
CAS číslo: 2216-16-2