Tisk…
4-tert-Butyl-2-chloropyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butyl)-2-chloropyrimidine
OR958233-1G OR958233-250MG
APOSOR958233-1GEA 13060 CZK
APOSOR958233-1G APOSOR958233-250MG
4-tert-Butyl-2-chloropyrimidine 95%
4-tert-Butyl-2-chloropyrimidine
Vzorec: C₈H₁₁ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12402334
CAS číslo: 66522-06-3