Tisk…
3-Amino-2-bromobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958189-1G OR958189-250MG
APOSOR958189-1GEA 1700 CZK
APOSOR958189-1G APOSOR958189-250MG
3-Amino-2-bromobenzonitrile 95%
3-Amino-2-bromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185832
CAS číslo: 1166988-09-5