Tisk…
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanamine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958166-1G OR958166-250MG
APOSOR958166-1GEA 11010 CZK
APOSOR958166-1G APOSOR958166-250MG
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanamine hydrochloride 95%
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀N₄·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739061
CAS číslo: 2690-84-8