Tisk…
3-Methoxy-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4h)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxy-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
OR958138-5G
APOSOR958138-5GEA 1740 CZK
APOSOR958138-5G
3-Methoxy-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4h)-one 95%
3-Methoxy-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4h)-one
Vzorec: C₄H₇N₃O₂
MW: 129,117 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09744038
CAS číslo: 135302-13-5