Tisk…
(4S)-6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride, (4S)-6-chloro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-amine, hydrochloride
OR958124-250MG OR958124-1G
APOSOR958124-250MGEA 8300 CZK
APOSOR958124-250MG APOSOR958124-1G
(4S)-6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
(4S)-6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₀ClNO·ClH
MW: 220,096 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24435622
CAS číslo: 1956436-48-8