2,4-Bis(methylthio)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958110-1G
OR958110-250MG
APOSOR958110-1GEA
2200
CZK
APOSOR958110-1G
APOSOR958110-250MG
2,4-Bis(methylthio)pyrimidine 95%
2,4-Bis(methylthio)pyrimidine
Vzorec:
C₆H₈N₂S₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18974850 CAS číslo: 5909-26-2 |