Tisk…
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958061-1G OR958061-5G
APOSOR958061-1GEA 2480 CZK
APOSOR958061-1G APOSOR958061-5G
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate 95%
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441070
CAS číslo: 17422-90-1