Tisk…
3-Hydroxy-3-methylhexanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR958055-1G OR958055-250MG
APOSOR958055-1GEA 8200 CZK
APOSOR958055-1G APOSOR958055-250MG
3-Hydroxy-3-methylhexanoic acid 95%
3-Hydroxy-3-methylhexanoic acid
Vzorec: C₇H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779366
CAS číslo: 58888-76-9