3,6-Dimethylpicolinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958005-1G
OR958005-250MG
APOSOR958005-1GEA
13860
CZK
APOSOR958005-1G
APOSOR958005-250MG
3,6-Dimethylpicolinic acid 95%
3,6-Dimethylpicolinic acid
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12401109 CAS číslo: 83282-46-6 |