4-Butyl-2-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR957993-5G
APOSOR957993-5GEA
3440
CZK
APOSOR957993-5G
4-Butyl-2-nitroaniline 95%
4-Butyl-2-nitroaniline
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂O₂ MW: 194,23 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23725964 CAS číslo: 3663-22-7 |