Tisk…
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR957980-100MG OR957980-250MG
APOSOR957980-100MGEA 870 CZK
APOSOR957980-100MG APOSOR957980-250MG
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzoic acid 95+%
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₃
MW: 231,043 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977384
CAS číslo: 670256-21-0