Tisk…
2-Chloro-5-isopropoxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR957933-1G OR957933-250MG
APOSOR957933-1GEA 4270 CZK
APOSOR957933-1G APOSOR957933-250MG
2-Chloro-5-isopropoxypyridine 95%
2-Chloro-5-isopropoxypyridine
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
MW: 171.624 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19689743
CAS číslo: 1204483-99-7