Tisk…
4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 4-hydroxybenzylcarbamate
OR957792-1G OR957792-5G
APOSOR957792-1GEA 2780 CZK
APOSOR957792-1G APOSOR957792-5G
4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected 96%
4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18206146
CAS číslo: 149505-94-2