Tisk…
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR957791-1G OR957791-5G
APOSOR957791-1GEA 12800 CZK
APOSOR957791-1G APOSOR957791-5G
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid 98%
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09749938
CAS číslo: 49843-49-4