Tisk…
Methyl 4-hydroxy-2-methoxybenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR957607-1G OR957607-250MG
APOSOR957607-1GEA 6420 CZK
APOSOR957607-1G APOSOR957607-250MG
Methyl 4-hydroxy-2-methoxybenzoate 97%
Methyl 4-hydroxy-2-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203815
CAS číslo: 28478-46-8