4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2(1H)-pyridinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Hydroxy-3,6-dimethylpyridin-2(1H)-one
OR957596-1G
OR957596-250MG
OR957596-5G
APOSOR957596-1GEA
5060
CZK
APOSOR957596-1G
APOSOR957596-250MG
APOSOR957596-5G
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2(1H)-pyridinone 95%
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2(1H)-pyridinone
Vzorec:
C₇H₉NO₂ MW: 139,152 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11113422 CAS číslo: 4664-13-5 |