Tisk…
3-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR957500-1G OR957500-5G
APOSOR957500-1GEA 6350 CZK
APOSOR957500-1G APOSOR957500-5G
3-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde 96%
3-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136,148 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16999707
CAS číslo: 60549-26-0