Tisk…
3-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR957483-1G OR957483-250MG OR957483-5G
APOSOR957483-1GEA 5920 CZK
APOSOR957483-1G APOSOR957483-250MG APOSOR957483-5G
3-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 98%
3-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,147 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656119
CAS číslo: 66495-88-3