Tisk…
2-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR957466-1G OR957466-5G
APOSOR957466-1GEA 11380 CZK
APOSOR957466-1G APOSOR957466-5G
2-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
2-[(Ethylamino)methyl]phenol
Vzorec: C₉H₁₃NO
MW: 151,206 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09929100
CAS číslo: 108206-05-9