Tisk…
3-(Chloromethyl)phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR957448-1G OR957448-5G
APOSOR957448-1GEA 9390 CZK
APOSOR957448-1G APOSOR957448-5G
3-(Chloromethyl)phenol 95%
3-(Chloromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₇ClO
MW: 142,583 g/mol
Bod varu: 105…110 °C (0,1 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658536
CAS číslo: 60760-06-7
UN: 3265
ADR: 8,III