Tisk…
tert-Butyl 3-hydroxypropionate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR957444-1G OR957444-5G
APOSOR957444-1GEA 4670 CZK
APOSOR957444-1G APOSOR957444-5G
tert-Butyl 3-hydroxypropionate 95%
tert-Butyl 3-hydroxypropionate
Vzorec: C₇H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04974574
CAS číslo: 59854-11-4